Merck
ENAH11DD17A0
Enamine
tert-butyl N-(5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.72
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-7(10)14-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
VMFYCGLRWHZNPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)