Merck
ENAH11DD0E0F
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.12
MDL番号:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C5H6F3N3O/c6-5(7,8)4(12)1-11-3-9-2-10-11/h2-4,12H,1H2
InChI Key
MHXRAXSFWAVWBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252434
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252434