Merck
ENAH11DD0A4A
Enamine
2-phenyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.67
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyloxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-6-11-9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
MWQSCIWHFJDERO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101