Merck
ENAH11DD04EE
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.15
MDL番号:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H8F2N2/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5,10H2
InChI Key
TYKNQWWXUIYRSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985