Merck
ENAH11DCF7BF
Enamine
3-(5-fluoropyrimidin-2-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-fluoropyrimidin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c8-5-3-9-6(10-4-5)1-2-7(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI Key
GZONJWPOXHZVNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101686
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101686