Merck
ENAH11DCF735
Enamine
2-[(4-bromophenyl)amino]acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
91-92
Iupac Name
(4-bromoanilino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,11H,6H2
InChI Key
JDTSLTWFRVCQIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71530
Melting Point
91-92
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71530
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)