Merck
ENAH0CD46409
Enamine
dimethyl(pent-4-yn-1-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
mp
133-134
Iupac Name
N,N-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-6-7-8(2)3;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H
InChI Key
FOIGWWJMBTZPKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085
Melting Point
133-134
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709085