Merck
ENAH0CD45DB9
Enamine
4-amino-2-fluoro-5-methylphenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.61
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-fluoro-5-methylphenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO.ClH/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9;/h2-3,10H,9H2,1H3;1H
InChI Key
ASCMMGVHDMYJAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706533
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)