Merck
ENAH0CD458BA
Enamine
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-10(15)12-6-3-11(4-7-12,5-8-12)9(13)14/h2-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
AKCJDZLLWVXNFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1191719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)