Merck
ENAH0CD457A1
Enamine
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dimethylpyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-5-3-7(12(8,10)11)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
VGWFONKJNWBXPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659246