Merck
ENAH049F2E59
Enamine
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 7-bromo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-9-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3.ClH/c1-15-11(14)9-5-8(12)4-7-6-13-2-3-16-10(7)9;/h4-5,13H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI Key
RDHHNUXFUJVBRU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699801
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)