Merck
ENAH049F2DB8
Enamine
[(2S,3aS,6aS)-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-yl]methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.67
MDL番号:
Iupac Name
((2S,3aS,6aS)-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c10-5-7-4-6-2-1-3-8(6)9-7;/h6-10H,1-5H2;1H/t6-,7-,8-;/m0./s1
InChI Key
MIBZESIRGSZTEU-WQYNNSOESA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699270
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699270