Merck
ENAH049F2920
Enamine
5-(propan-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c1-5(2)6-3-13-9-7(6)8(10)11-4-12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
HPJTZWRLBWJJFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692835
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692835
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)