Merck
ENAH049F26B6
Enamine
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,2-diazaspiro[2.5]oct-1-en-6-ol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c9-5-1-3-6(4-2-5)7-8-6/h5,9H,1-4H2
InChI Key
QHIXICOHOKQUSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693335
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)