Merck
ENAH049F20D3
Enamine
5-methylthiomorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.69
MDL番号:
Iupac Name
5-methylthiomorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2S.ClH/c1-4-2-10-3-5(7-4)6(8)9;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
HOJVMZBOFRPMEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666233
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666233
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)