現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1'-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO2.ClH/c1-16-12(15)11-9-4-2-3-5-10(9)13(6-7-13)8-14-11;/h2-5,11,14H,6-8H2,1H3;1H
InChI Key
QKVAMJBYTPSXFO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)