Merck
ENAH0424E2AA
Enamine
methyl 1-(sulfamoylmethyl)cyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 1-(sulfamoylmethyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H11NO4S/c1-11-5(8)6(2-3-6)4-12(7,9)10/h2-4H2,1H3,(H2,7,9,10)
InChI Key
DAPTVWLENMABTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1617668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1617668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)