Merck
ENAH0424C3C0
Enamine
2-cycloheptyl-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
Iupac Name
2-cycloheptyl-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H22O3/c1-19-14-10-8-13(9-11-14)15(16(17)18)12-6-4-2-3-5-7-12/h8-12,15H,2-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
DQXVRUJNOVSSRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608994
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608994
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)