Merck
ENAH0424BD2F
Enamine
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.69
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethylindoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-11(2)7-5-3-4-6-8(7)12-9(11)10(13)14;/h3-6,9,12H,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI Key
PBWKATUQKQGAHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608769
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608769