Merck
ENAH0424BD0A
Enamine
bis(2-chloroethyl) {2-[bis(2-chloroethoxy)phosphoryl]ethyl}phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
440.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tetrakis(2-chloroethyl) ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
Inchi Code
1S/C10H20Cl4O6P2/c11-1-5-17-21(15,18-6-2-12)9-10-22(16,19-7-3-13)20-8-4-14/h1-10H2
InChI Key
VWJDSSUIIRFVFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608708
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608708
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)