Merck
ENAH0424BD06
Enamine
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.13
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)pyridin-2-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2O.BrH/c12-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(14)13-7-9;/h1-7H,12H2,(H,13,14);1H
InChI Key
CDRNDOJPHMEZRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608696