Merck
ENAH0424BBC1
Enamine
1-acetylazetidin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.12
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-3-azetidinone
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-4(7)6-2-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
XFHQLSZVGKALQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600345