Merck
ENAH0424BAFE
Enamine
tert-butyl 2-[(methanesulfonyloxy)methyl]azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(((methylsulfonyl)oxy)methyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(12)11-6-5-8(11)7-15-17(4,13)14/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
FADLBXSRJCTIPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387300
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387300