Merck
ENAH0424B96C
Enamine
tert-butyl N-[3-(2-aminoethyl)cyclobutyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-aminoethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
ZJZXBMLQEHSJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)