Merck
ENAH0424B4D4
Enamine
[4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
209.68
MDL番号:
Iupac Name
(4-(1H-pyrazol-5-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.ClH/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-12-13-10;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);1H
InChI Key
LYNUGJARRLWNAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272738
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272738