Merck
ENAH0424B1D9
Enamine
{5-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-3-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.23
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H14N4/c1-11-2-3-12-8(6-11)7(4-9)5-10-12/h5H,2-4,6,9H2,1H3
InChI Key
RKGCIDUSBWCCDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371217
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371217