Merck
ENAH0424AE41
Enamine
tert-butyl 3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-hydroxybenzyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-4-5-14(12-18)11-13-6-8-15(19)9-7-13/h6-9,14,19H,4-5,10-12H2,1-3H3
InChI Key
ZIZVLALTVQIBTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073314
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073314