Merck
ENAH0424ACFE
Enamine
5-chloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6ClNO3S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3,9H,(H2,8,10,11)
InChI Key
PKJFFXNIQFWAIP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181919