Merck
ENAH03BC0137
Enamine
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2,4-dimethylpentanoate
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-5(2)7(9)6(3)8(10)11-4/h5-7,9H,1-4H3
InChI Key
MXWOUIHOPZWBDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296883
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)