Merck
ENAH03BBFA21
Enamine
4-amino-3-(propan-2-yloxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-7(2)13-10-5-8(6-11)3-4-9(10)12/h3-5,7H,12H2,1-2H3
InChI Key
MOBYIROICQZPDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1296103