Merck
ENAH03BB49CD
Enamine
2-(furan-3-yl)pyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-furyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-1-3-9-8(10-7)6-2-4-12-5-6/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI Key
TYIGXXPCJXTGLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270099