Merck
ENAH03BB3B1A
Enamine
2-methyl-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.3
MDL番号:
mp
213-214
Iupac Name
2-methylbenzo[d]thiazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S2/c1-5-10-7-3-2-6(14(9,11)12)4-8(7)13-5/h2-4H,1H3,(H2,9,11,12)
InChI Key
RJJWMABSSXTUCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267111
Melting Point
213-214
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267111