Merck
ENAH03BB3AF4
Enamine
2-chloro-N-(2-methylpropyl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.66
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-isobutyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H12ClN3/c1-6(2)5-11-7-3-4-10-8(9)12-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI Key
SRGUAFATGSDDEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265883
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265883