Merck
ENAH03BB346C
Enamine
N-cycloheptyl-N-methylsulfamoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
cycloheptyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H16ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)8-6-4-2-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
XLLUVZGYTHEIIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272383
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)