Merck
ENAH03BB3416
Enamine
9-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.27
MDL番号:
Iupac Name
9-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-9-6-7-11(13)8-10-4-2-3-5-12(9)10/h2-5,9,11H,6-8,13H2,1H3
InChI Key
RSPMSUKGMDPSPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703112
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703112