Merck
ENAH03A1D175
Enamine
2,2-difluoro-2-[3-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.17
MDL番号:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(3-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O4/c1-16-8(13)6-3-2-4-7(5-6)10(11,12)9(14)15/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
UXNGDVHYLOUHFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-841309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-841309