Merck
ENAH03A1C9B9
Enamine
(2E)-3-[4-(diethylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.35
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(diethylamino)sulfonyl]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-3-14(4-2)19(17,18)12-8-5-11(6-9-12)7-10-13(15)16/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)/b10-7+
InChI Key
RDAJKOMQNAPTKQ-JXMROGBWSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833008