Merck
ENAH03A1A245
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-hydroxyoxan-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.15
MDL番号:
Iupac Name
difluoro(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O4/c8-7(9,5(10)11)6(12)1-3-13-4-2-6/h12H,1-4H2,(H,10,11)
InChI Key
BQVRHLNGMNBUGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706065