Merck
ENAH03A195DF
Enamine
tert-butyl 2-(aminomethyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-4-5-10(14)8(6-9)7-13/h8-10H,4-7,13H2,1-3H3
InChI Key
AUKSRRQPPIBRQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178891
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178891