Merck
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.68
MDL番号:
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
InChI Key
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048