Merck
ENAH03A0B961
Enamine
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N4O2/c8-5-1-2-9-6-4(7(12)13)3-10-11(5)6/h1-3H,8H2,(H,12,13)
InChI Key
DRODGMBGGFYJGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)