Merck
ENAH03A01D0F
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-5(6(10)11)9-4-7-3-8-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
LAYDUKJXMMUPBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651307
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651307