Merck
ENAH03A016F2
Enamine
tert-butyl 3-(azepan-3-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.37
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(azepan-3-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-9-12(10-16)11-6-4-5-7-15-8-11/h11-12,15H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
IQKFBGNHYLJHJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385150
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385150
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)