Merck
ENAH03A01384
Enamine
3a-methyl-hexahydro-1lambda6-imidazolidino[1,5-b][1,2]thiazole-1,1,6-trione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3a-methyltetrahydroimidazo[1,5-b]isothiazol-6(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H10N2O3S/c1-6-2-3-12(10,11)8(6)5(9)7-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
InChI Key
JHWZSGVFXWAKLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)