Merck
ENAH03A002CD
Enamine
[hydroxy(phenyl)phosphonomethyl]phosphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(hydroxy(phenyl)methylene)bis(phosphonic acid)
Inchi Code
1S/C7H10O7P2/c8-7(15(9,10)11,16(12,13)14)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI Key
ZCOMURCDMLBWOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081242
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1081242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)