Merck
ENAH039FE860
Enamine
{8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.17
MDL番号:
mp
98-99
Iupac Name
(8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c9-7-2-1-3-12-5-6(4-10)11-8(7)12/h1-3,5H,4,10H2
InChI Key
SCANSYXOOIQCBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072982
Melting Point
98-99
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072982