Merck
ENAH039FE85F
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.12
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoro-3-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O3/c7-6(8,5(10)11)4(9)3-1-2-3/h3-4,9H,1-2H2,(H,10,11)
InChI Key
BZJCVJPVUQUNSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072978
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)