Merck
ENAH039FE7AA
Enamine
1-hydroxy-3-phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
Iupac Name
1-hydroxy-3-phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-10(13)11(14)6-9(7-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,14H,6-7H2,(H,12,13)
InChI Key
NISXNPHYOJACHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074247
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074247