Merck
ENAH039FE5CA
Enamine
tert-butyl 3-(methoxymethyl)piperidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methoxymethyl)piperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)12(9-15-4)6-5-7-13-8-12/h13H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
PJBMOVBTDXMMOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072997
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072997