Merck
ENAH039FDC85
Enamine
3-bromo-4-methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H,1H3
InChI Key
DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)